Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en PEHD économiques à col étroit Nalgene™
Conservez les échantillons et les solutions de travail utilisées quotidiennement telles que les tampons et réactifs de paillasse dans ces flacons en PEHD économiques destinés à des applications générales moins intensives.
Marque: Thermo Scientific™ 2089-0001
Description
Conservez les échantillons et les solutions de travail utilisées quotidiennement telles que les tampons et réactifs de paillasse dans les flacons en PEHD économiques à col étroit Thermo Scientific™ Nalgene™. Ces flacons constituent une version plus légère des flacons Nalgene de qualité laboratoire d’origine. Destinés à des applications générales moins intensives, ces flacons en polyéthylène haute densité sont garantis étanches†.
- Les bouchons en polypropylène sans liner garantissent une performance étanche† sans liner susceptible de se déformer, de causer des fuites et de contaminer vos solutions
- Recommandés pour le prélèvement d’échantillons et le stockage de solutions de travail quotidiennes
- Les flacons participent au programme de marquage ACT My Green Labs pour l’accessibilité, la cohérence et la transparence en matière de durabilité des produits
Spécification
1 oz, 30 ml | |
1 once | |
Flacon économique à col étroit | |
À usage général et moins intensif | |
72 | |
Non stérile | |
20 mm | |
Oui | |
Non | |
Rond | |
61 mm | |
2,4 in | |
Polypropylène | |
34 mm | |
Non |
30 ml | |
Naturels, transparents | |
14 mm | |
HDPE | |
72 | |
Naturel | |
Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI. | |
Non autoclavable | |
Étroit | |
Oui | |
Flacon économique à col étroit | |
Sans joint | |
20 mm | |
Bouchon à vis |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.