Learn More
Macherey-Nagel™ Bouchons en aluminium N20
Scellez fermement les flacons avec une grande variété de bouchons à sertir. Les bouchons en aluminium Machenery-Nagel™ N20 sont fournis avec une grande variété de types de bouchons et de matériaux de septum.
Marque: Macherey-Nagel™ 70234.8
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Bouchons détachables au centre et bouchons entièrement déchirables N 20
- Bouchons à sertir bimétalliques et bouchons à sertir magnétiques N 20
- pour une utilisation sur les échantillonneurs automatiques avec système de transport magnétique
- Le sertissage des bouchons à sertir bimétalliques est plus pratique.
- Tous les bouchons mentionnés ci-dessus sont disponibles avec des septa en silicone / PTFE ainsi qu’avec des septa en butyle / PTFE dans différentes versions.
- Les applications supérieures à 120°C nécessitent des septa en silicone / PTFE.
- Des septa individuels, des bouchons ainsi que des bouchons en PE N 20 sont également disponibles.
- Les outils de sertissage manuels et électroniques N 20 complètent cette gamme de produits
Spécification
Gray | |
Aluminium, Butyle, PTFE | |
100 paquet | |
Bouchon à sertir avec système de dépressurisation |
Argent | |
Butyl gris foncé / PTFE gris (uniquement laminé au centre, généralement appelé Pharma-Fix) | |
3 mm |