Learn More
N-tétracosane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11348978
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 646-31-1 | C24H50 | 338.664 g/mol
n-Tetracosane is a suitable solvent used in the synthesis of ZnS nanoparticle. It is also employed as the wax component to study the reduction in pour point of hydrocarbon solvents containing wax crystals on addition of polymer additives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 646-31-1
Formule moléculaire C24H50
Poids moléculaire (g/mol) 338.664
Numéro MDL MFCD00009352
Clé InChI POOSGDOYLQNASK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-tetracosane, lignocerane, unii-yq5h1m1d7i, tricosane, methyl, yq5h1m1d7i, tetracosane, analytical standard, tetracosane, acmc-1b0gq, n-tetracosane 5g, ksc357o9b
CID PubChem 12592
ChEBI CHEBI:32936
Nom IUPAC Tétracosane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Tetracosane
Point de fusion 49°C to 52°C
Densité 0.799
Point d’ébullition 391°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 338.66
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Cristalline