Learn More
N-pentane, +99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 109-66-0 | C5H12 | 72.15 g/mol
65.32€ - 813.05€
Identifiants chimiques
CAS | 109-66-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H12 |
Poids moléculaire (g/mol) | 72.15 |
Numéro MDL | MFCD00009498 |
Clé InChI | OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish |
CID PubChem | 8003 |
ChEBI | CHEBI:37830 |
Nom IUPAC | pentane |
SMILES | CCCCC |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10542961
|
Thermo Scientific Acros
170070010 |
1 L | Flacon en verre |
65.32€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10104140
|
Thermo Scientific Acros
170070025 |
2.5 L | Flacon en verre |
128.64€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10414253
|
Thermo Scientific Acros
170070050 |
5 L | Tambour métallique |
213.06€
5L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10275550
|
Thermo Scientific Acros
170070250 |
25 L | Tambour métallique |
813.05€
25L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
109-66-0 | |
72.15 | |
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N | |
8003 | |
pentane |
C5H12 | |
MFCD00009498 | |
n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish | |
CHEBI:37830 | |
CCCCC |
Spécification
n-Pentane | |
109-66-0 | |
100.0 | |
36.0°C | |
Liquide | |
99+% | |
Déterminer le dosage (GC) au lieu d’accepter la valeur du certificat d’analyse du fournisseur | |
C5H12 | |
MFCD00009498 | |
1265 | |
01, 130 | |
15, 7228 | |
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N | |
pentane | |
8003 | |
72.15 | |
Extra pur |
-130.0°C | |
99.0 | |
0.6260g/mL | |
−49°C (120.2°F) | |
1.358 | |
0.005% max. | |
0.626 | |
CH3(CH2)3CH3 | |
Vapor Pressure: 573mbar at 20°C | |
0.25 mPa.s (20°C) | |
0.05% max. (K.F.) | |
n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish | |
CCCCC | |
72.15 | |
CHEBI:37830 | |
≥99% |
Safety and Handling
Déclaration GHS P Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Liquide et vapeur inflammables. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Déclaration GHS P Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols. EN CAS D’INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin. NE PAS faire vomir. Éviter le rejet dans l’environnement. Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes. - Ne pas fumer. Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
danger
- n-Pentane
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P331-NE PAS faire vomir.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.