Learn More
N,N,N’,N’-Tetraméthylbenzidine, 97,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10795801 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 366-29-0 | C16H20N2 | 240.35 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 366-29-0
Formule moléculaire C16H20N2
Poids moléculaire (g/mol) 240.35
Numéro MDL MFCD00008310
Clé InChI YRNWIFYIFSBPAU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n,n',n'-tetramethylbenzidine, benzidine, n,n,n',n'-tetramethyl, 4,4'-bis n,n-dimethylamino biphenyl, n,n,n',n'-tetramethyl-p,p'-benzidine, ccris 1000, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, n,n,n',n'-tetramethyl, n,n,n',n'-tetramethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 4-4-dimethylamino phenyl phenyl dimethylamine, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, n4,n4,n4',n4'-tetramethyl
CID PubChem 9702
Nom IUPAC 4-[4-(diméthylamino)phényl]-N,N-diméthylaniline
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N,N',N'-Tetramethylbenzidine
Note relative au nom 97.5%
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 192°C to 196°C
Couleur Marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.50%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ((CH3)2NC6H4-)2
Quantité 5 g
Beilstein 13, 221
Poids de la formule 240.35
Pourcentage de pureté 97.50%
Forme physique Poudre fine
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • N,N,N',N'-Tetramethylbenzidine