Learn More
N,N’-Bis(salicylidène)éthylènediaminecobalt(II), 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11364858
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 14167-18-1 | C16H14CoN2O2 | 325.23 g/mol
Salcomine catalyzes the oxidation of 2,6-disubstituted phenols by dioxygen. Experimental inhibitor of human cytμloviris proteinase activity. Metal complex dyes used as redox catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14167-18-1
Formule moléculaire C16H14CoN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 325.23
Numéro MDL MFCD00000009
Clé InChI NPAQSKHBTMUERN-UHFFFAOYSA-L
Synonyme Salcomine
CID PubChem 57448789
SMILES [Co++].[O-]C1=CC=CC=C1C=NCCN=CC1=CC=CC=C1[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N'-Bis (salicylidene)ethylenediaminecobalt (II)
Couleur Noir
Odeur Odorless
Formule linéaire [-CH2N=CH(C6H4O-)]2Co
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in benzene,chloroform,and pyridine.
Nom IUPAC cobalt ; (6Z)-6-[[2-[[(E)-(6-oxocyclohexa-2,4-diène-1-ylidène)méthyle]amino]éthylamino]méthylidène]cyclohexa-2,4-dien-1-one
Poids de la formule 325.23
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Poudre