Learn More
N-méthylphtalimide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 550-44-7 | C9H7NO2 | 161.16 g/mol
21.45€ - 166.00€
Identifiants chimiques
CAS 550-44-7
Formule moléculaire C9H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 161.16
Clé InChI ZXLYYQUMYFHCLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methylphthalimide, 2-methylisoindoline-1,3-dione, phthalimide, n-methyl, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-methyl, unii-647up45j2u, 2-methyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, n-methyl phthalimide, dsstox_cid_7198, acmc-1b11u
CID PubChem 11074
Nom IUPAC 2-méthylisoindole-1,3-dione
SMILES CN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
15224704
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
305100050
5 g Flacon en verre
21.45€
5g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15234704
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
305100250
25 g Flacon en verre
62.85€
25g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15264704
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
305101000
100 g Flacon en verre
166.00€
100g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
550-44-7
161.16
n-methylphthalimide, 2-methylisoindoline-1,3-dione, phthalimide, n-methyl, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-methyl, unii-647up45j2u, 2-methyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, n-methyl phthalimide, dsstox_cid_7198, acmc-1b11u
2-méthylisoindole-1,3-dione
C9H7NO2
ZXLYYQUMYFHCLQ-UHFFFAOYSA-N
11074
CN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Spécification
N-Methylphthalimide
129.0°C to 132.0°C
C9H7NO2
ZXLYYQUMYFHCLQ-UHFFFAOYSA-N
2-méthylisoindole-1,3-dione
11074
98%
550-44-7
97.5% min. (HPLC)
n-methylphthalimide, 2-methylisoindoline-1,3-dione, phthalimide, n-methyl, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-methyl, unii-647up45j2u, 2-methyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, n-methyl phthalimide, dsstox_cid_7198, acmc-1b11u
CN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
161.16
161.16
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 208-982-4
Identifiant produit
  • N-Methylphthalimide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.