Learn More
N-Éthylisopropylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 19961-27-4 | C5H13N | 87.17 g/mol
32.30€ - 89.70€
Identifiants chimiques
CAS | 19961-27-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H13N |
Poids moléculaire (g/mol) | 87.17 |
Numéro MDL | MFCD00015105 |
Clé InChI | RIVIDPPYRINTTH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n-ethylisopropylamine, ethylisopropylamine, 2-propanamine, n-ethyl, ethyl propan-2-yl amine, diethylamine, 1-methyl, isopropylamine, n-ethyl, n-ethyl-2-propanamine, n-ethyl-n-isopropylamine, isopropylethylamine, ethyl isopropylamine |
CID PubChem | 88318 |
SMILES | CCNC(C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11346786
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L04089.03 |
1 g |
32.30€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11356786
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L04089.06 |
5 g |
89.70€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
19961-27-4 | |
87.17 | |
RIVIDPPYRINTTH-UHFFFAOYSA-N | |
88318 |
C5H13N | |
MFCD00015105 | |
n-ethylisopropylamine, ethylisopropylamine, 2-propanamine, n-ethyl, ethyl propan-2-yl amine, diethylamine, 1-methyl, isopropylamine, n-ethyl, n-ethyl-2-propanamine, n-ethyl-n-isopropylamine, isopropylethylamine, ethyl isopropylamine | |
CCNC(C)C |
Spécification
N-Ethylisopropylamine | |
0.72 | |
16°C (60°F) | |
1.392 | |
UN2733 | |
n-ethylisopropylamine, ethylisopropylamine, 2-propanamine, n-ethyl, ethyl propan-2-yl amine, diethylamine, 1-methyl, isopropylamine, n-ethyl, n-ethyl-2-propanamine, n-ethyl-n-isopropylamine, isopropylethylamine, ethyl isopropylamine | |
CCNC(C)C | |
87.17 | |
87.17 |
19961-27-4 | |
71°C to 73°C | |
C5H13N | |
MFCD00015105 | |
505952 | |
RIVIDPPYRINTTH-UHFFFAOYSA-N | |
éthyl(propan-2-yl)amine | |
88318 | |
98% |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H225-H314-H318
Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H225-H302+H312+H332-H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :AMINES, INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 243-442-1
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- N-Ethylisopropylamine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: N-Ethylisopropylamine
RUO – Research Use Only
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.