Learn More
N-Boc-3-nitro-L-phénylalanine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 131980-29-5 | C14H18N2O6 | 310.306 g/mol
48.84€ - 649.00€
Identifiants chimiques
CAS 131980-29-5
Formule moléculaire C14H18N2O6
Poids moléculaire (g/mol) 310.306
Numéro MDL MFCD01317033
Clé InChI OWTGPXDXLMNQKK-NSHDSACASA-N
Synonyme boc-3-nitro-l-phenylalanine, boc-l-3-nitrophenylalanine, boc-phe 3-no2-oh, s-n-boc-3-nitrophenylalanine, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-3-nitrophenyl propanoic acid, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-3-nitrophenyl propanoic acid, boc-l-3-nitrophe, boc-l-3-no2-phe-oh, 2-tert-butoxycarbonylamino-3-3-nitro-phenyl-propionic acid
CID PubChem 2761816
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15498557
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52058.MD
250 mg Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A
15478557
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52058.03
1 g
159.00€
1g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15488557
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52058.06
5 g
649.00€
5g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
131980-29-5
310.306
OWTGPXDXLMNQKK-NSHDSACASA-N
2761816
C14H18N2O6
MFCD01317033
boc-3-nitro-l-phenylalanine, boc-l-3-nitrophenylalanine, boc-phe 3-no2-oh, s-n-boc-3-nitrophenylalanine, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-3-nitrophenyl propanoic acid, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-3-nitrophenyl propanoic acid, boc-l-3-nitrophe, boc-l-3-no2-phe-oh, 2-tert-butoxycarbonylamino-3-3-nitro-phenyl-propionic acid
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Spécification
N-Boc-3-nitro-L-phenylalanine
C14H18N2O6
boc-3-nitro-l-phenylalanine, boc-l-3-nitrophenylalanine, boc-phe 3-no2-oh, s-n-boc-3-nitrophenylalanine, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-3-nitrophenyl propanoic acid, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-3-nitrophenyl propanoic acid, boc-l-3-nitrophe, boc-l-3-no2-phe-oh, 2-tert-butoxycarbonylamino-3-3-nitro-phenyl-propionic acid
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
2761816
95%
131980-29-5
MFCD01317033
OWTGPXDXLMNQKK-NSHDSACASA-N
310.306
310.31
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante