Learn More
N-benzyloxycarbonyl-D-alaninol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 61425-27-2 | C11H15NO3 | 209.25 g/mol
20.90€ - 236.00€
Identifiants chimiques
CAS | 61425-27-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C11H15NO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 209.25 |
Numéro MDL | MFCD00672531 |
Clé InChI | AFPHMHSLDRPUSM-SECBINFHSA-N |
Synonyme | r-benzyl 1-hydroxypropan-2-yl carbamate, cbz-d-alaninol, z-d-ala-ol, n-z-d-alaninol, r-2-cbz-amino-1-propanol, n-benzyloxycarbonyl-d-alaninol, benzyl n-2r-1-hydroxypropan-2-yl carbamate, benzyl 1r-2-hydroxy-1-methylethylcarbamate, n-1r-2-hydroxy-isopropyl phenylmethoxy carboxamide |
CID PubChem | 6951254 |
Nom IUPAC | benzyl N-[(2R)-1-hydroxypropane-2-yl]carbamate |
SMILES | C[C@H](CO)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11450467
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22372.03 |
1 g |
20.90€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11460467
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22372.06 |
5 g |
70.10€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11470467
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22372.14 |
25 g |
236.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
61425-27-2 | |
209.25 | |
AFPHMHSLDRPUSM-SECBINFHSA-N | |
6951254 | |
C[C@H](CO)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1 |
C11H15NO3 | |
MFCD00672531 | |
r-benzyl 1-hydroxypropan-2-yl carbamate, cbz-d-alaninol, z-d-ala-ol, n-z-d-alaninol, r-2-cbz-amino-1-propanol, n-benzyloxycarbonyl-d-alaninol, benzyl n-2r-1-hydroxypropan-2-yl carbamate, benzyl 1r-2-hydroxy-1-methylethylcarbamate, n-1r-2-hydroxy-isopropyl phenylmethoxy carboxamide | |
benzyl N-[(2R)-1-hydroxypropane-2-yl]carbamate |
Spécification
N-Benzyloxycarbonyl-D-alaninol | |
61425-27-2 | |
MFCD00672531 | |
AFPHMHSLDRPUSM-SECBINFHSA-N | |
benzyl N-[(2R)-1-hydroxypropane-2-yl]carbamate | |
6951254 | |
98% |
82°C to 84°C | |
C11H15NO3 | |
r-benzyl 1-hydroxypropan-2-yl carbamate, cbz-d-alaninol, z-d-ala-ol, n-z-d-alaninol, r-2-cbz-amino-1-propanol, n-benzyloxycarbonyl-d-alaninol, benzyl n-2r-1-hydroxypropan-2-yl carbamate, benzyl 1r-2-hydroxy-1-methylethylcarbamate, n-1r-2-hydroxy-isopropyl phenylmethoxy carboxamide | |
C[C@H](CO)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1 | |
209.25 | |
209.25 |
Safety and Handling
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : 2° à 8°C