Learn More
MP Biomedicals™ Solution saline équilibrée 1X Hanks, modifiée
Code produit. 11404835 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rouge, solution transparente
Utilisé pour laver les cellules et les tissus tout en maintenant les cellules dans un état viable.Tamponné au phosphate et maintient un pH physiologique.Contient du rouge de phénol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Rouge
Contenu et stockage 15° à 30°C
Dilution 1 X
Type de produit Solution saline équilibrée de Hanks (HBSS)
Quantité 500 mL
pH 6,9 à 7,2
Forme Liquide
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.