Learn More
MP Biomedicals™ Solution saline équilibrée 1X Hanks (modifiée) sans magnésium ni calcium
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
Description
Le calcium et le magnésium favorisent l’adhésion de cellules.Les sels équilibrés de Hanks (modifiés), sans magnésium et calcium, sont utilisés pour minimiser l’adhérence ou l’agrégation cellulaire.
Spécification
Spécification
Couleur | Rouge |
Contenu et stockage | 15° à 30°C |
Dilution | 1 X |
Type de produit | Solution saline équilibrée de Hanks (HBSS) |
Quantité | 500 mL |
Formule | Chlorure de potassium 400 mg/l, phosphate de potassium monobasique 60 mg/l, bicarbonate de sodium 350 mg/l, chlorure de sodium 8 000 mg/l, phosphate de sodium dibasique 47,50 mg/l, dextrose 1 000 mg/l, rouge de phénol, sel de sodium 17 mg/l |
pH | 6,9 à 7,4 |
Forme | Liquide |
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.