Learn More
Proteintech™ Kit ELISA pour PCSK9 de souris
KE10050 est un immunodosage enzymatique en sandwich (ELISA sandwich) en phase solide. Le kit ELISA pour PCSK9 doit être utilisé pour détecter et quantifier les niveaux de protéines de PCSK9 endogène.
Marque: Proteintech™ KE10050-96T
Description
- Le dosage reconnaît l’PCSK9 de souris. Un anticorps spécifique à PCSK9 a été pré-enduit sur les micropuits.
- La protéine PCSK9 dans les échantillons est capturée par l’anticorps enduit après incubation. Après un lavage extensif, un autre anticorps biotinylé spécifique à PCSK9 est ajouté pour détecter la protéine PCSK9 capturée.
- Pour le développement du signal, de la streptavidine-HRP est ajoutée, suivi du réactif de tétraméthyl-benzidine (TMB).
- La solution contenant de l’acide sulfurique est utilisée pour arrêter le développement des couleurs et l’intensité des couleurs qui est proportionnelle à la quantité de protéines liées mesurable à 450 nm avec la longueur d’onde de correction réglée à 630 nm.
- PCSK9, également appelé NARC1 et PC9, appartient à la famille de peptidase S8.
- PCSK9 est exprimé et sécrété par plusieurs tissus, mais principalement par le foie, l’intestin grêle et les reins (PMID 28587771). Il peut être impliqué dans la différenciation des neurones corticaux et peut jouer un rôle dans l’homéostasie du cholestérol.
- PCSK9 est un régulateur des concentrations de cholestérol plasmatique et récepteur LDL (PMID : 26293463).
Spécification
BC038085 | |
11,9 pg/ml | |
ELISA sandwich, double anticorps | |
plasma, Sérum | |
Souris | |
Souris | |
<10% | |
Glace bleue | |
4,5 heures |
62,5 à 4 000 pg/ml | |
ISO 13485 | |
Kit ELISA enduit | |
DAB | |
100102 | |
Solide | |
<10% | |
-20°C à +4°C | |
Q80W65 |
Safety and Handling
- 96TEST Human IL-4 ELISA Kit
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P330-Rincer la bouche.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.