Learn More
Oxyde de molybdène (VI), Puratronic™, 99,998 % (base de métaux excepté le W), W 300 ppm max, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11376927
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1313-27-5 | MoO3 | 143.95 g/mol
Its chief application is as an oxidation catalyst and as a raw material for the production of molybdenum metal. It is a Precursor to LAMOX fast ion conductors and superconductors. Molybdenum trioxide has also been suggested as a potential anti-microbial agent, e.g., in polymers. In contact with water, it forms H+ ions that can kill bacteria effectively.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1313-27-5
Formule moléculaire MoO3
Poids moléculaire (g/mol) 143.95
Numéro MDL MFCD00003469
Clé InChI JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide
CID PubChem 14802
ChEBI CHEBI:30627
Nom IUPAC trioxomolybdène
SMILES O=[Mo](=O)=O
Spécification
Point d’ébullition 1155°C (sublimation)
Nom chimique ou matériau Molybdenum(VI) oxide
Point de fusion 795°C
Couleur Blanc à gris
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux à l‘exclusion de W), W 300 ppm max.
Numéro UN UN3288
Merck Index 14,6239
Informations sur la solubilité Soluble at 0.490g/1000 cc water @ 28°C. Soluble in concentrated mineral acids.
Poids de la formule 143.94
Pourcentage de pureté 99.998%
Qualité Puratronic™
Odeur Odorless
Densité 4.692 g/mL