Learn More
Chlorure de molybdène(V), 99,6 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11371878
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
250 g
1 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 10241-05-1 | Cl5Mo | 273.20 g/mol
Molybdenum pentachloride is employed as a brazing and soldering flux for monel, tungsten alloys and copper. It has been proven to be an efficient catalyst for the chlorination of aromatic rings and oxidative coupling reactions. It is a strong oxidizing agent. In the Friedel-Craft reaction, molybdenum pentachloride is used as a good lewis acid. Molybdenum pentachloride is used to prepare molybdenum by vapor deposition method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10241-05-1
Formule moléculaire Cl5Mo
Poids moléculaire (g/mol) 273.20
Numéro MDL MFCD00003467
Clé InChI GICWIDZXWJGTCI-UHFFFAOYSA-I
Synonyme molybdenum v chloride, molybdenum pentachloride, molybdenum chloride mocl5, mocl5, pentachloridomolybdenum, molybdenum 5+ chloride, acmc-1bx8l, ksc491a7h
CID PubChem 61497
ChEBI CHEBI:30635
Nom IUPAC pentachloromolybdène
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Mo+5]
Spécification
Nom chimique ou matériau Molybdenum(V) chloride
Point de fusion 194°C
Couleur Blanc à gris
Forme physique Cristalline
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 99.6% (metals basis)
Informations sur la solubilité Soluble in dry ether,dry alcohol,organic solvents and chlorinated solvents.
Poids de la formule 273.24
Odeur Pungent
Sensibilité Moisture sensitive
Aspect Black crystals
Tension de vapeur 2.3 hPa (2mm Hg) at 25°C