Learn More
Siliciure de molybdène, Mo 61 % min, généralement 99,5 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11347257
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 12136-78-6 | MoSi2 | 152.12 g/mol
In electrical resistors, in protective coatings at high temperatures, and in engine parts in space vehiclesMolybdenum silicide is used in electric furnaces, glass, steel, electronics and ceramics industries. It finds application in heat treatment materials. It is also used in microelectronics as a contact material. Further, it serves as a dry lubricant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans les résistances électriques, les revêtements protecteurs à haute température et les pièces de moteur des véhicules spatiaux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12136-78-6
Formule moléculaire MoSi2
Poids moléculaire (g/mol) 152.12
Numéro MDL MFCD00151535
Clé InChI YXTPWUNVHCYOSP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme molybdenum disilicide, molybdenum silicide, ms silicide, molybdenum-silicide, molybdenum silicide, mo5si3, molybdenum silicide sputtering target, 50.8mm 2.0in dia x 3.18mm 0.125in thick, molybdenum silicide sputtering target, 50.8mm 2.0in dia x 6.35mm 0.250in thick, molybdenum silicide sputtering target, 76.2mm 3.0in dia x 3.18mm 0.125in thick, molybdenum silicide sputtering target, 76.2mm 3.0in dia x 6.35mm 0.250in thick
CID PubChem 6336985
Nom IUPAC bis($l^{2}-silanylidène)molybdène
SMILES [Si]=[Mo]=[Si]
Spécification
Nom chimique ou matériau Molybdenum silicide
Point de fusion 1870°C to 2030°C
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Informations sur la solubilité Insoluble in acids and aqua regia,however,it is soluble in HF and HNO3Soluble in nitric acid and hydrofluoric acid; Insoluble in water most acids.
Poids de la formule 152.13
Pourcentage de pureté 99.5% (typically)
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Mo 61% min.
Odeur Odorless
Densité 6.31 g/mL