Learn More
Chlorure de molybdène(III), 99,5 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11321569
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 13478-18-7 | Cl3Mo | 202.3 g/mol
Molybdenum(III) chloride reacts with tetrahydrothiophene to form complexes, which catalyze the polymerization and cyclotrimerization of alkynes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13478-18-7
Formule moléculaire Cl3Mo
Poids moléculaire (g/mol) 202.3
Numéro MDL MFCD00014214
Clé InChI ZSSVQAGPXAAOPV-UHFFFAOYSA-K
Synonyme molybdenum trichloride, molybdenum iii chloride, molybdenum chloride mocl3, mocl3, trichloridomolybdenum, acmc-1bwlx, molybdenum 3+ chloride
CID PubChem 83515
ChEBI CHEBI:30626
Nom IUPAC Trichloromolybdène
SMILES Cl[Mo](Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Molybdenum(III) chloride
Point de fusion (decomposition)
Couleur Rouge
Forme physique Poudre
Quantité 2 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3260
Informations sur la solubilité Soluble in nitric acid and sulfuric acid. Insoluble in water and dilute hydrochloric acid. Slightly soluble in ethanol and diethyl ether.
Poids de la formule 202.32
Pourcentage de pureté 99.5%
Odeur Acidic
Sensibilité Air and moisture sensitive