Learn More
Invitrogen™ 5(6)-CFDA (5-(and-6)-Carboxyfluorescein Diacetate), mixed isomers
Substrat d’estérase perméant aux cellules pouvant servir de sonde de viabilité
Marque:  Invitrogen™ C195
256.20 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "24074" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11534237
  • 376.00€ / 1 pièce
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Mesure l’activité enzymatique qui doit activer sa fluorescence et l’intégrité de la membrane cellulaire qui est nécessaire pour la rétention intracellulaire de leur produit fluorescent
  • Lors de l’hydrolyse par les estérases intracellulaires, cet ester AM produit aussi de la carboxyfluorescéine
  • Par rapport à la fluorescéine, la carboxyfluorescéine contient des charges négatives supplémentaires et est donc mieux conservée dans les cellules
Adhérence cellulaire, analyse cellulaire, comptage et viabilité cellulaire, comptage cellulaire, viabilité et cryoconservation, culture cellulaire, prolifération cellulaire, traçage et suivi cellulaire, viabilité cellulaire et cytotoxicité, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, imagerie cellulaire, tests de toxicologie cellulaire, chimiotaxie et migration cellulaire, découverte et développement de médicaments, traçage cellulaire général, sélection à haute teneur (HCS), analyse cellulaire Immunofluorescence (IF), coloration et détection par immunofluorescence, homéostase et signalisation ioniques, dosages ADME / Tox basés sur la cible, détection du pH
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Conserver au congélateur (-5 et -30°C).
Autre(s) étiquette(s) ou colorant(s)
CFDA et composés associés
5(6)-CFDA
100 mg
Température ambiante
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.