Learn More
Mélange d'analytes supplémentaires CLP, SPEX CertiPrep™
Code produit. 12759705 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Aantal:
1 mL
Conditionnement:
1mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
AnalyteN° CASConcentration
2-Méthylnaphtalène91-57-62000μg/ml
2-Nitroaniline88-74-42000μg/ml
3-Nitroaniline99-09-22000μg/ml
4-Chloroaniline (p-Chloroaniline)106-47-82000μg/ml
4-Nitroaniline100-01-62000μg/ml
Alcool benzylique100-51-62000μg/ml
Dibenzofurane132-64-92000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Chemische naam of materiaal CLP Additional Analytes Mix
Naamnotitie SW-846 Method 8270
Verpakking Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml
Concentration or Composition Notes Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières.
Methoden For US EPA Method 625, 8270, 8270C
Voor gebruik met (apparatuur) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
Solvent or Matrix MeCl
Aantal 1 mL
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire