missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mélange de combinaison de produits organiques volatils D, qualité supérieure, 4 boîtes, SPEX CertiPrep™
Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Aantal:
1 mL
Conditionnement:
125mL
Description
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
Analyte | N° CAS | Concentration |
---|---|---|
1,2-Dichlorobenzène | 95-50-1 | 2000μg/ml |
1,3-Dichlorobenzène | 541-73-1 | 2000μg/ml |
1,4-Dichlorobenzène | 106-46-7 | 2000 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Spécification
Chemische naam of materiaal | VOC Mix D (High Level) |
Naamnotitie | USEPA Method 624 |
Verpakking | Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml |
Concentration or Composition Notes | Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières. |
Methoden | For US EPA Methods 601, 624, 8260B |
Voor gebruik met (apparatuur) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques |
Solvent or Matrix | Methanol-P&T |
Aantal | 1 mL |
Safety and Handling



Identifiant produit
- VO - IND. BLENDS-MIX D
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H331-Toxique par inhalation.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: methanol, 1,4-dichlorobenzene
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu