Learn More
RUBIS Mini-brucelle
Mini Brucelles - SS antimagnétique/antiacide
17.33€
Spécification
Longueur (impériale) | 2.76 in. |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable anti-acide/antimagnétique |
Longueur (métrique) | 70 mm |
Type de produit | Mini Brucelles |
Code produit | Marque | Type de pointe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de pointe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11793426
![]() |
RUBIS
3M |
Pointed, Ultra Fine |
17.33€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
11383543
![]() |
RUBIS
2M |
Pointe fine tranchante |
17.33€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
11739564
![]() |
RUBIS
2AM |
Round, Flat, Fine |
17.33€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
Description
- Mini Brucelles
- Pinces de haute précision
- 100 % fabriqué en Suisse
- Acier inoxydable anti-acide/antimagnétique
- Alignement parfait
- Très efficace dans les espaces étroits
- Excellent pour une utilisation sous microscope
- Fiable
- Longue durée : 70 mm - 2,75 pouces
Spécification
2.76 in. | |
Acier inoxydable anti-acide/antimagnétique | |
70 mm | |
Mini Brucelles |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.