Learn More
Métolazone, Fisher BioReagents
Code produit. p-27197
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
Verre ambré
Conditionnement:
100mg
25mg
50mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
La métolazone est un anti-hypertenseur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17560-51-9
Formule moléculaire C16H16ClN3O3S
Poids moléculaire (g/mol) 365.83
Numéro MDL MFCD00069304
Clé InChI AQCHWTWZEMGIFD-UHFFFAOYNA-N
Synonyme metolazone, zaroxolyn, diulo, mykrox, microx, metalozone, metenix, oldren, metolazona, metolazonum
CID PubChem 4170
ChEBI CHEBI:64354
SMILES CC1NC2=CC(Cl)=C(C=C2C(=O)N1C1=CC=CC=C1C)S(N)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Metolazone
Point de fusion 248°C
Couleur Blanc
Conditionnement Verre ambré
Quantité 25 mg
Merck Index 15, 6224
Nom IUPAC 7-chloro-2-méthyle-3-(2-méthylphényle)-4-oxo-1,2-dihydroquinazoline-6-sulfonamide
Poids de la formule 365.8
Forme physique Poudre / Solide