Learn More
Thermo Scientific Chemicals Vert de méthyle, sel de chlorure de zinc, pur, certifié
CAS: 7114-03-6 | C27H35BrClN3·xZnCl2 | 653.23 g/mol
110.00€ - 331.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7114-03-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C27H35BrClN3·xZnCl2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 653.23 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10045750
|
Thermo Scientific Chemicals
414380250 |
25 g | Flacon en verre |
110.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11996921
|
Thermo Scientific Chemicals
414381000 |
100 g | Flacon en verre |
331.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7114-03-6 | |
C27H35BrClN3·xZnCl2 | |
653.23 |
Spécification
Methyl Green, zinc chloride salt | |
7114-03-6 | |
Poudre cristalline | |
14,6082 | |
Solubility in water: 70g/L (20°C) | |
CC[N+](C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Zn+2].[Br-] | |
653.23 | |
653.23 | |
Authentique |
233.0°C | |
Marron-rouge ou vert | |
C27H35BrClN3·xZnCl2 | |
C.I. 42590, Ethyl Green, zinc chloride salt | |
ZKOGXCSOLMZRAZ-UHFFFAOYSA-J | |
zinc ;[4-[[4-(diméthylamino)phényl]-(4-diméthylazaniumylidénécyclohexa-2,5-dien-1-ylidène)méthyl]phényl]-éthyl-diméthylazanium ;bromure ;trichlorure | |
131675247 | |
Pures |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION :Rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 230-415-4
- Methyl Green, zinc chloride salt
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 4-[[4-(Dimethylamino)phenyl][4-(dimethylimi nio)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl]-Nethyl-N,N-dime