Learn More
(R)-(-)-Mandélate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Methyl (R)-(-)-mandelate |
Point de fusion | 56°C to 58°C |
Point d’éclair | >110°C (230°F) |
Quantité | 5 g |
Beilstein | 3589447 |
Rotation optique | −144° (c=1 in Methanol) |
Poids de la formule | 166.18 |
Pourcentage de pureté | 99% |