Learn More
(R)-(-)-Mandélate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11328945
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 20698-91-3 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20698-91-3
Formule moléculaire C9H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 166.176
Numéro MDL MFCD00064247
Clé InChI ITATYELQCJRCCK-MRVPVSSYSA-N
Synonyme methyl r---mandelate, r---methyl mandelate, r-methyl 2-hydroxy-2-phenylacetate, d---mandelic acid methyl ester, methyl 2r-2-hydroxy-2-phenylacetate, r-methyl mandelate, methyl d---mandelate, r-mandelic acid methyl ester, r---mandelic acid methyl ester, methyl hydroxy phenyl acetate #
CID PubChem 2724623
Nom IUPAC Méthyl (2R)-2-hydroxy-2-phénylacétate
SMILES COC(=O)C(C1=CC=CC=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl (R)-(-)-mandelate
Point de fusion 56°C to 58°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 1 g
Beilstein 3589447
Rotation optique −144° (c=1 in Methanol)
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté 99%