Learn More
Méthyl-p-benzoquinone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7050385
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 553-97-9 | C7H6O2 | 122.12 g/mol
Methyl-p-benzoquinone imine is the products were the tetrahedral adducts. Synthesis of 2H-indazole-4,7-dione derivatives from3-phenylsydnone and p-toluquinone. A Michael addition of 2-methylcyclopentane-1,3-dione to various p-toluquinone imides exclusively afforded the sole products in a regiospecific manner.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 553-97-9
Formule moléculaire C7H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 122.12
Numéro MDL MFCD00001603
Clé InChI VTWDKFNVVLAELH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-toluquinone, methyl-p-benzoquinone, 2-methyl-1,4-benzoquinone, toluquinone, methyl-1,4-benzoquinone, 2-methyl-p-benzoquinone, tolylquinone, 2-methylbenzoquinone, 2-methylquinone, methylbenzoquinone
CID PubChem 11122
Nom IUPAC 2-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
SMILES CC1=CC(=O)C=CC1=O
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Methyl-p-benzoquinone
Point de fusion 67°C to 70°C
Couleur Vert-jaune
Quantité 10 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 122.12
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristalline
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado