missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Esters méthyliques, SPEX CertiPrep™
Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Aantal:
1 mL
Conditionnement:
1mL
Description
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
Analyte | N° CAS | Concentration |
---|---|---|
Bromoacétate de méthyle | 96-32-2 | 200μg/ml |
Bromochloroacétate de méthyle | 20428-74-4 | 200μg/ml |
Chloracétate de méthyle | 96-34-4 | 200μg/ml |
Dibromoacétate de méthyle | 6482-26-4 | 200μg/ml |
Dichloracétate de méthyle | 116-54-1 | 200μg/ml |
Trichloracétate de méthyle | 598-99-2 | 200 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Spécification
Chemische naam of materiaal | Methyl Esters Mix |
Naamnotitie | Method 552 |
Verpakking | Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml |
Concentration or Composition Notes | Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières. |
Methoden | For US EPA Method 552 |
Voor gebruik met (apparatuur) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques |
Solvent or Matrix | MTBE |
Aantal | 1 mL |
Safety and Handling


Identifiant produit
- Methyl Esters Mix
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: Methyl-tert-butyl ether
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu