Learn More
2-formylthiophène-4-carboxylate de méthyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1g
250mg
5g
Beschreibung
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Nom chimique ou matériau | Methyl 2-formylthiophene-4-carboxylate |
Point de fusion | 113°C to 117°C |
Quantité | 250 mg |
Sensibilité | Air Sensitive |
Poids de la formule | 170.19 |
Pourcentage de pureté | 95% |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur