Learn More
2-formylthiophène-4-carboxylate de méthyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7030063
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1g
250mg
5g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 67808-66-6 | C7H6O3S | 170.182 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67808-66-6
Formule moléculaire C7H6O3S
Poids moléculaire (g/mol) 170.182
Numéro MDL MFCD01859945
Clé InChI GNXNZRYWBFMVHK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 2-formyl-4-thiophenecarboxylate, 2-formylthiophene-4-carboxylic acid methylester, 5-formyl-3-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 5-formyl-3-thiophene carboxylic acid methylester, pubchem7741, tpc-h014, methyl 5-methanoylthiophene-3-carboxylate, 5-formyl-thiophene-3-carboxylic acid methyl ester, 3-thiophenecarboxylic acid, 5-formyl-, methyl ester, 3-thiophenecarboxylicacid, 5-formyl-, methyl ester
CID PubChem 818925
Nom IUPAC Méthyl5 -formylthiophène-3-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=CSC(=C1)C=O
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Methyl 2-formylthiophene-4-carboxylate
Point de fusion 113°C to 117°C
Quantité 250 mg
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 170.19
Pourcentage de pureté 95%
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt