Learn More
Thiocyanate de mercure(II), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11384277
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les produits indiqués contiennent du mercure. Ne mettez aucun produit contenant du mercure dans les déchets. Les produits contenant du mercure doivent être recyclés ou éliminés comme des déchets dangereux. La manipulation des produits contenant du mercure peut être régie par des réglementations locales, régionales ou nationales. Certains produits contenant du mercure ne sont pas disponibles à la vente dans certains États.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les produits indiqués contiennent du mercure. Ne mettez aucun produit contenant du mercure dans les déchets. Les produits contenant du mercure doivent être recyclés ou éliminés comme des déchets dangereux. La manipulation des produits contenant du mercure peut être régie par des réglementations locales, régionales ou nationales. Certains produits contenant du mercure ne sont pas disponibles à la vente dans certains États.
CAS: 592-85-8 | C4HgK2N4S4 | 511.10 g/mol
Mercury(II) thiocyanate is used as a precursor to potassium tris(thiocyanato)mercurate(II) and cesium tris(thiocyanato)mercurate(II). It is also used in the determination of chloride ions in water by UV-visible spectroscopy. Further, it acts as a catalyst for the addition of thiocyanic acid to alkynes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 592-85-8
Formule moléculaire C4HgK2N4S4
Poids moléculaire (g/mol) 511.10
Numéro MDL MFCD00011039
Clé InChI HWXOCCNUUYRBKP-UHFFFAOYSA-J
Nom IUPAC mercury(2+) dipotassium tetrakis(cyanosulfanide)
SMILES [K+].[K+].[Hg++].[S-]C#N.[S-]C#N.[S-]C#N.[S-]C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Mercury(II) thiocyanate
Point de fusion ∽165°C (decomposition)
Couleur Blanc à jaune
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Beilstein 3561344
Informations sur la solubilité Soluble in dilute hydrochloric acid,potassium cyanide and ammonia. Slightly soluble in alcohol and ether. Insoluble in water.
Poids de la formule 316.75
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Aspect White to pale yellow powder
Densité 3.71