Learn More
Veolia Water Systems Membrane d’osmose inverse
Membranes RO riches, robustes, idéales pour l’élimination des contaminants de l’eau dont le diamètre est inférieur à 1 nm.
Marque:  Veolia Water Systems LC143
1259.84 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11904867
  • 1470.00€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 18-08-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Les membranes RO éliminent les contaminants de l’eau dont le diamètre est inférieur à 1 nm
  • Ils éliminent généralement plus de 99 % de la contamination ionique, la plupart des contaminations organiques et presque toutes les contaminations de particules.
  • Compatible avec BIOPURE 7/15, MEDICA-D 7/15, MEDICA-R 7/15, MEDICA-S 7/15, PURELAB Option-E 5/10, PURELAB Option-Q, PURELAB Option-R 7/15, PURELAB Option-S 7/15, PURELAB Prima 7/15/30, PURELAB Pulse 1/2
Spécification
Spécification
7,5 L/h
Élimination des contaminants de l’eau dont le diamètre est inférieur à 1 nm
BIOPURE 7/15, MEDICA-D 7/15, MEDICA-R 7/15, MEDICA-S 7/15, PURELAB Option-E 5/10, PURELAB Option-Q, PURELAB Option-R 7/15, PURELAB Option-S 7/15, PURELAB Prima 7/15/30, PURELAB Pulse 1/2
Membrane d’osmose inverse