Learn More
MEK6 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène MEK6
Concentration 0.32 mg/mL
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16856385
Afficher les documents
Proteintech
51094-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16846385
Afficher les documents
Proteintech
51094-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
This gene encodes a member of the dual specificity protein kinase family, which functions as a mitogen-activated protein (MAP) kinase kinase. MAP kinases, also known as extracellular signal-regulated kinases (ERKs), act as an integration point for multiple biochemical signals. This protein phosphorylates and activates p38 MAP kinase in response to inflammatory cytokines or environmental stress. As an essential component of p38 MAP kinase mediated signal transduction pathway, this gene is involved in many cellular processes such as stress induced cell cycle arrest, transcription activation and apoptosis.
Spécification
Spécification
MEK6
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
P52564
5608
Peptide
Primary
-20°C
MAP2K6
0.32 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
MAP kinase kinase 6, MAP2K6, MAPK/ERK kinase 6, MAPKK 6, MAPKK6, MEK 6, MEK6, MKK6, PRKMK6, SAPKK3
MAP2K6
IgG
Antigen Affinity Chromatography