Learn More
Thermo Scientific™ Mannitol Salt Agar (Dehydrated)
Presumptively detect, isolate and enumerate pathogenic staphylococci in milk, food, fish and other specimens with this highly selective medium.
Marque:  Thermo Scientific™ CM0085R
268.74 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 12774136
  • 277.00€ / 3kg
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Presumptively detect, isolate and enumerate pathogenic staphylococci in milk, food, fish and other specimens with Thermo Scientific™ Oxoid™ Mannitol Salt Agar (Dehydrated). Due to high concentrations of salt in the medium, most unwanted bacteria are inhibited with the exception of some halophilic marine organisms. Presumptive coagulase-positive staphylococci produce colonies surrounded by bright yellow zones while non-pathogenic staphylococci produce colonies with reddish purple zones.
Staphylococcus aureus is a coagulase-positive, catalase-positive, Gram-positive cocci that occur singly or in pairs, tetrads, short chains, and grape-like clusters. S. aureus can produce a variety of syndromes with clinical manifestations, including skin and soft tissue infections, empyema, bloodstream infections, pneumonia, osteomyelitis, septic arthritis, endocarditis, sepsis, and meningitis.
Clearly and easily differentiate Staphylococcus aureus and Staphylococcus epidermidis while most other bacteria is inhibited by the high salt concentration.
  • Highly selective: due to high concentrations of salt in the medium.
  • Easy to differentiate: Staphylococcus aureus forms yellow colonies with yellow halo while Staphylococcus epidermis forms pink colonies with medium turning pink.
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
Remel™ and Oxoid™ products are now part of the Thermo Scientific brand
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Mannitol Salt Agar
Dehydrated Culture Media
For 4.5 L mediμm
Powder
2,5 kg
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
For Laboratory Use Only