Learn More
Oxyde de manganèse(II), 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7059339
10 g
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
50g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1344-43-0 | MnO | 70.94 g/mol
The main use of manganese dioxide is in dry-cell batteries, such as the alkaline battery and the zinc-carbon battery. It is useful as a pigment, and as a precursor to other manganese compounds. It is used as a reagent in organic synthesis, for instance, for the oxidation of allylic alcohols and arylmethyl alcohols. It is also employed in various industrial purposes such as adhesives and sealant chemicals, lubricants and lubricant additives, fertilizers, oxidizing/reducing agents, plating agents and surface treating agents, processing aids, air care products, paints and coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1344-43-0
Formule moléculaire MnO
Poids moléculaire (g/mol) 70.94
Numéro MDL MFCD00016226
Clé InChI VASIZKWUTCETSD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme manganese ii oxide, manganosite, manganese monoxide, manganese green, cassel green, manganese oxide, rosensthiel green, nu-manese, manganese monooxide, manganese protoxide
CID PubChem 14940
Nom IUPAC oxomanganèse
SMILES O=[Mn]
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganese (II) oxide
Couleur Vert
Forme physique poudre/fragments
Quantité 10 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Informations sur la solubilité Soluble in hydrochloric acid. Insoluble in water.
Poids de la formule 70.94
Pourcentage de pureté 99.99%
Odeur Odorless
Densité 5.0 g/mL
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Oxyde de manganèse(II), 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >