Learn More
Fluorure de manganèse(II), poudre de cristaux rouges, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11397207
10 g, 10g
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7782-64-1 | F2Mn | 92.935 g/mol
Manganese(II) fluoride is used in the manufacture of special kinds of glass and lasers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7782-64-1
Formule moléculaire F2Mn
Poids moléculaire (g/mol) 92.935
Numéro MDL MFCD00016222
Clé InChI CTNMMTCXUUFYAP-UHFFFAOYSA-L
Synonyme manganese ii fluoride, manganese fluoride mnf2, manganese fluorure french, manganese fluorure, mnf2, manganese fluoride di, manganese ii fluoride, anhydrous trace metals basis
CID PubChem 24528
Nom IUPAC Difluoromanganèse
SMILES F[Mn]F
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganese(II) fluoride
Point de fusion 856°C
Couleur Rouge
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 10 g
Plage de pourcentage du dosage 99%
Informations sur la solubilité Insoluble in water,alcohol. Soluble in dilute HF,conc. HCl or HNO3
Poids de la formule 92.93
Sensibilité Hygroscopic
Densité 3.98
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Fluorure de manganèse(II), poudre de cristaux rouges, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >