Learn More
Carbonate de manganèse(II), 99,985 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Code produit. 11345057
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 598-62-9 | CMnO3 | 114.946 g/mol
Manganese(II) carbonate is used in the production of manganese dioxide for dry-cell batteries and for ferrites, as an additive to plant fertilizers to cure manganese deficient crops. It is also used in health foods, in ceramics as a glaze colorant and flux, and in concrete stains, and as a hematinic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 598-62-9
Formule moléculaire CMnO3
Poids moléculaire (g/mol) 114.946
Numéro MDL MFCD00011116
Clé InChI XMWCXZJXESXBBY-UHFFFAOYSA-L
Synonyme manganese carbonate, manganese ii carbonate, manganous carbonate, manganese 2+ carbonate, natural rhodochrosite, manganese carbonate 1:1, rhodochrosite, manganese carbonate mnco3, unii-9zv57512zm, ccris 3660
CID PubChem 11726
Nom IUPAC manganèse(2+);carbonate
SMILES C(=O)([O-])[O-].[Mn+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganese(II) carbonate
Point de fusion 350°C (decomposition)
Couleur Marron à violet
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (metals basis)
Informations sur la solubilité Soluble in water(0.065g/L),dilute inorganic acids. Insoluble alcohol.
Poids de la formule 114.95
Odeur Odorless
Aspect Light brown to violet powder
Densité 3.125