Learn More
Acétate de manganèse(II), anhydre, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 638-38-0 | C4H6MnO4 | 173.03 g/mol
42.95€ - 436.00€
Identifiants chimiques
CAS 638-38-0
Formule moléculaire C4H6MnO4
Poids moléculaire (g/mol) 173.03
Numéro MDL MFCD00013039
Clé InChI UOGMEBQRZBEZQT-UHFFFAOYSA-L
Synonyme manganese ii acetate, manganese acetate, manganous acetate, diacetylmanganese, manganese diacetate, manganese di acetate, manganese 2+ acetate, octan manganaty czech, acetic acid, manganese 2+ salt, unii-0v6e9q2i0y
CID PubChem 12525
Nom IUPAC manganèse(2+) ; diacétate
SMILES [Mn++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11470128
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23708.18
50 g
42.95€
50g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
11480128
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23708.30
250 g
140.00€
250g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
11460128
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23708.0B
1000 g
436.00€
1000g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
Manganese(II) acetate is used as a dye mordant and varnish drier. It is also used in fertilizers, food packaging and feed additives. Further, it serves as a desiccant, catalyst, intermediate and ion exchange agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétate de manganèse(II) est utilisé comme mordant de colorant et siccatif de vernis. Il est également utilisé dans les engrais, les emballages alimentaires et les additifs alimentaires. De plus, il sert de dessiccant, de catalyseur, d’agent intermédiaire et d’échange d’ions.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le méthanol et l’acide acétique.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes et les acides forts.
Spécification
Identifiants chimiques
638-38-0
173.03
UOGMEBQRZBEZQT-UHFFFAOYSA-L
12525
[Mn++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
C4H6MnO4
MFCD00013039
manganese ii acetate, manganese acetate, manganous acetate, diacetylmanganese, manganese diacetate, manganese di acetate, manganese 2+ acetate, octan manganaty czech, acetic acid, manganese 2+ salt, unii-0v6e9q2i0y
manganèse(2+) ; diacétate
Spécification
Manganese(II) acetate
638-38-0
Mn(OOCCH3)2
Hygroscopic
manganese ii acetate, manganese acetate, manganous acetate, diacetylmanganese, manganese diacetate, manganese di acetate, manganese 2+ acetate, octan manganaty czech, acetic acid, manganese 2+ salt, unii-0v6e9q2i0y
UOGMEBQRZBEZQT-UHFFFAOYSA-L
manganèse(2+) ; diacétate
12525
≥98%
anhydrous
C4H6MnO4
MFCD00013039
14,5724
Soluble in water,methanol and acetic acid.
[Mn++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
173.03
173.03
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P260-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P314-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335-H336-H373
missing translation for 'einecsNumber' : 211-334-3
missing translation for 'rtecsNumber' : AI5770000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante