Learn More
Brady™ Étiquettes magnétiques inscriptibles vierges en plastique magnétique
Magnetic Plastic Blank Write-on Labels are ideal for identification in warehouses with a constantly changing layout.
Marque:  Brady™ 234962
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 12850149
  • 22.25€ / 1 pack
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • These type of labels offer complete flexibility.
  • They can be applied and removed from metal surfaces as many times as necessary.
  • When the locations change, these labels can move along with the products.
  • Can be identified by writing on them or applying a self-adhesive label onto the magnetic material.
Spécification
Spécification
Étiquettes magnétiques inscriptibles vierges
Blanc
Étiquette magnétique inscriptible vierge
25 Labels/Pk.
Rectangle
1.77 in.
1.77 in.
12,7 mm
Acrylique, permanent
Plastique
Pour l’identification dans les entrepôts avec une mise en page en constante évolution.
25/Bte
26 x 45 mm
45 mm
1.02 in.
BLANK MAGNETIC LABELS B-859 26X45MM