Learn More
Thermo Scientific™ MacConkey Agar (Dehydrated)
Detect, isolate and enumerate coliforms and intestinal pathogens in water, dairy products and biological specimens with this chromogenic medium.
Marque:  Thermo Scientific™ CM0007R
636.34 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 12653488
  • 658.00€ / 2.50kg
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Detect, isolate and enumerate coliforms and intestinal pathogens in water, dairy products and biological specimens with Thermo Scientific™ Oxoid™ MacConkey Agar (Dehydrated). This differential medium gives a number of diagnostic indications such as bile tolerance, colony morphology and chromogenesis. MacConkey Agar corresponds to the medium recommended by the World Health Organizaton1, the Department of Health2 for the bacterial examination of water.
Utilisez la gélose MacConkey pour la culture d’agents pathogènes pouvant être présents dans une variété d’échantillons.
  • Facile à lire : Escherichia coli (colonies rouges non mucoïdes) facile à différencier des espèces de Staphylococcus (colonies opaques rose pâle) et des colonies de Pseudomonas aeruginosa (brun vert).
  • Recommandé par l’Organisation mondiale de la Santé1, le ministère de la Santé2.
En raison de sa capacité à soutenir la croissance des cocci gram-positif pathogènes (par ex. les staphylocoques et les entérocoques) ainsi que des entérobactéries, la gélose MacConkey est particulièrement recommandée pour la culture d’agents pathogènes pouvant être présents dans une variété d’échantillons tels que l’urine, les matières fécales et les écouvillons de plaies. Bien qu’il soit sélectif, il ne supprime pas une flore bactérienne mixte dans la même mesure que d’autres milieux inhibiteurs (y compris d’autres géloses MacConkey). La gélose MacConkey doit être utilisée en parallèle avec d’autres milieux indicateurs sélectifs tels que la gélose de désoxycholate-citrate, la gélose de sulfite de bismuth, la gélose au vert brillant, le bouillon de bile au vert brillant (2 %) et un milieu non sélectif tel que la gélose au sang.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Gélose de MacConkey
Gélose
Pour culture 9,6 µml
Poudre
À l’unité