Learn More
Oxyde de lutécium(III), poudre blanche, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11386318
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 12032-20-1 | Lu2O3 | 397.93 g/mol
Lutetium(III) oxide serves as a catalyst in a variety of reactions such as polymerization, hydrogenation and alkylation reactions. It is also used in ceramics and glass. In the production of laser crystals, lutetium(III) oxide finds application as an important starting material. Its luminescent properties, a field of interest for researchers and may find potential application in biological fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12032-20-1
Formule moléculaire Lu2O3
Poids moléculaire (g/mol) 397.93
Numéro MDL MFCD00011100
Clé InChI UGBIHFMRUDAMBY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lutetium 3+ ; oxygen 2-, lutetium oxide, lutetium iii oxide trace rare earth metals basis 1g, cid159406, einecs 234-764-3, lu2o3, lutetium 3+
Nom IUPAC dilutetium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Lu+3].[Lu+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lutetium(III) oxide
Point de fusion 2487°C
Note relative au nom Rare Earth Oxides Content
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (REO)
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 397.94
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 9.42