Learn More
BRAND™ Bécher en verre de forme basse
Le bécher en verre de forme basse BRAND est doté d’un bec verseur et est en verre borosilicaté 3.3.
113.00€ - 139.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
Comprend | Bec verseur |
Type | Forme basse |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10430483
|
BRAND™
91210 |
5 ml |
123.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
10738241
|
BRAND™
91212 |
10 ml |
139.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 01-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
10283581
|
BRAND™
91217 |
50 ml |
113.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
- DIN EN ISO 3819
- Avec un bec verseur
Spécification
Verre borosilicaté | |
Bec verseur | |
Forme basse |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.