Learn More
Oxyde de cobalt(III) et de lithium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11307667
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 12190-79-3 | CoLiO2 | 97.871 g/mol
Aluminum oxide finds applications in catalyst support, chemical sensors, as an absorbent for gases and water vapors, manufacturing of abrasives, refractories, ceramics, electrical insulators and resistors, paper, crucibles, as chromatographic matrix, in fluxes, light bulbs and heat-resistant fiber. Heavy quantity of Aluminum oxide is used in the production of aluminum and a component of clay. It is also used as catalyst in hydrodesulfurization and in Ziegler-Natta polymerizations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12190-79-3
Formule moléculaire CoLiO2
Poids moléculaire (g/mol) 97.871
Numéro MDL MFCD00049786
Clé InChI BFZPBUKRYWOWDV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lithium colbaltite, lithium cobalt iii oxide, cobalt lithium oxide, cobaltate coo21-, lithium, cobalt lithium dioxide, coo2.li, lithium oxido oxo cobalt, lithium cobalt dioxide, lithotab cobaltoylolate
CID PubChem 23670860
Nom IUPAC lithium ; oxydo(oxo)cobalt
SMILES [Li+].[O-][Co]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium cobalt(III) oxide
Couleur Bleu
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 97%
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 97.88
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Aspect Dark blue powder
compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium cobalt(III) oxide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Lithium cobalt(III)oxide