Learn More
LIFR Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 22779-1-AP-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16892075
  • 410.00€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Signal-transducing molecule. May have a common pathway with IL6ST. The soluble form inhibits the biological activity of LIF by blocking its binding to receptors on target cells.
Spécification
Spécification
LIFR
Polyclonal
Unconjugated
LIFR
CD118, LIF R, LIF receptor, LIFR, SJS2, STWS, SWS
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
16880, 3977
-20°C
Liquid
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
0.41 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P42702, P42703
LIFR
LIFR Fusion Protein Ag18742
150 μL