Learn More
Oxyde de plomb(IV), poudre brune à noire, Puratronic™, 99,995 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11336807
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1309-60-0 | O2Pb | 239.20 g/mol
It is employed in manufacture of matches and electrodes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1309-60-0
Formule moléculaire O2Pb
Poids moléculaire (g/mol) 239.20
Numéro MDL MFCD00011165
Clé InChI YADSGOSSYOOKMP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lead dioxide, lead iv oxide, lead peroxide, lead superoxide, lead oxide pbo2, lead brown, lead oxide brown, lead peroxide pbo2, bioxyde de plomb french
CID PubChem 14793
Nom IUPAC Dioxolead
SMILES O=[Pb]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead(IV) oxide
Point de fusion 290°C (decomposition)
Couleur Marron à noir
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage 99.995% (Metals basis)
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in dilute hydrochloric acid.
Poids de la formule 239.19
Odeur Odorless
Densité 9.38