Learn More
Tellurure de plomb(II), 99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11329239
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1314-91-6 | PbTe | 334.80 g/mol
Lead(II) telluride is used to make thermoelectric converter (cooler, generator, heat), infrared detectors and tunnel diode. It is also an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1314-91-6
Formule moléculaire PbTe
Poids moléculaire (g/mol) 334.80
Numéro MDL MFCD00016274
Clé InChI OCGWQDWYSQAFTO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lead telluride, lead ii telluride, unii-v1og6oa4bj, v1og6oa4bj, plumbanetellone, bleitellurid, lead monotelluride, lead ii telluride trace metals basis
CID PubChem 4389803
Nom IUPAC tellure de plomb
SMILES [Te]=[Pb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead (II) telluride
Point de fusion 917°C
Forme physique Pièces
Quantité 100 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3284
Merck Index 14,5422
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 334.79
Pourcentage de pureté 99.999%
Odeur Product specific
Densité 8.164 g/mL