Learn More
Chlorure de plomb(II), poudre de cristaux blancs, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11361719
Click to view available options
Quantité:
50 g
500 g
2 kg
Conditionnement:
2kg
500g
50g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Réactif analytique, préparation des sels de plomb, comme métal d’apport ou flux pour soudure
It is employed in the manufacture of infrared transmitting glass, and ornamental glass called arena glass. It also finds application as analytical reagent, in preparation of lead salts, as solder and flux, for provision of lead titanate, and used in the purification process of ores.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7758-95-4
Formule moléculaire Cl2Pb
Poids moléculaire (g/mol) 278.10
Numéro MDL MFCD00011157
Clé InChI HWSZZLVAJGOAAY-UHFFFAOYSA-L
Synonyme lead dichloride, lead ii chloride, lead chloride, plumbous chloride, lead 2+ chloride, lead chloride pbcl2, pbcl2, ccris 7565, lead ii chloride, ultra dry
CID PubChem 24459
Nom IUPAC λ²-lead(2+) dichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pb++]
Spécification
Point d’ébullition 951°C
Nom chimique ou matériau Lead(II) chloride
Point de fusion 501°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 2 kg
Plage de pourcentage du dosage 99%
Informations sur la solubilité Soluble in hot water,alkali hydroxides and NH4Cl solution. Insoluble in cold water and alcohol.
Poids de la formule 278.1
Qualité Réactif
Odeur Odorless
Densité 5.85