Learn More
Lanthane de nickel, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11346348
Click to view available options
Quantité:
50 g
5 x 50 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 12196-72-4 | LaNi5 | 432.37 g/mol
Lanthanum nickel act as a superconducting intermetallic phase in lanthanum nickel boro-nitride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionné sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12196-72-4
Formule moléculaire LaNi5
Poids moléculaire (g/mol) 432.37
Numéro MDL MFCD00198177
Clé InChI BUCVQDCWULHLJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lanthanum nickel, lani5, lanthanum pentanickel, lanthanum, compd. with nickel 1:1, lanthanum-nickel alloy, acmc-1brhe, lanthanum nickel, reacton, lanthanum nickel powder,-100 mesh, lanthanum nickel eutectic pieces, reacton, hy-stor™ 205 lanthanum-nickel alloy
CID PubChem 14367487
Nom IUPAC Lanthane ; Nickel
SMILES [Ni].[Ni].[Ni].[Ni].[Ni].[La]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lanthanum nickel
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Numéro UN UN3178
Quantité 5 x 50 g
Informations sur la solubilité Reacts with water at 0°C.
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Reacton™
Odeur Odorless
Sensibilité Air and moisture sensitive
Forme Pièces intermétalliques