Learn More
Sulfure de lanthane(III), poudre orange, 99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12031-49-1 | La2S3 | 373.99 g/mol
128.00€ - 402.00€
Identifiants chimiques
CAS 12031-49-1
Formule moléculaire La2S3
Poids moléculaire (g/mol) 373.99
Numéro MDL MFCD00016168
Clé InChI YTYSNXOWNOTGMY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lanthanum sulfide, dilanthanum trisulfide, dilanthanum trisulphide, lanthanum sesquisulfide, lanthanum 3+ sulfide, lanthanum sulfide la10s15, lanthanum disulfide, lanthanum 3+ trisulfide
CID PubChem 165996
Nom IUPAC trisulfure de lanthane(3+)
SMILES [S--].[S--].[S--].[La+3].[La+3]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11378077
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
022655.04
2 g
128.00€
2g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
11388077
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
022655.09
10 g
402.00€
10g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
Lanthanum(III) sulfide is used as a precursor in the production of gallium lanthanum sulfide and strontium lathanum sulfide. It is also used in glass manufacturing. It is doped with other metals and used in optical fibers. It is also used as optical switching, high power-delivery, acousto-optic devices, air-guiding fibers, fiber sensors and mid-IR devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
12031-49-1
373.99
YTYSNXOWNOTGMY-UHFFFAOYSA-N
165996
[S--].[S--].[S--].[La+3].[La+3]
La2S3
MFCD00016168
lanthanum sulfide, dilanthanum trisulfide, dilanthanum trisulphide, lanthanum sesquisulfide, lanthanum 3+ sulfide, lanthanum sulfide la10s15, lanthanum disulfide, lanthanum 3+ trisulfide
trisulfure de lanthane(3+)
Spécification
Lanthanum(III) sulfide
12031-49-1
Poudre
La2S3
lanthanum sulfide, dilanthanum trisulfide, dilanthanum trisulphide, lanthanum sesquisulfide, lanthanum 3+ sulfide, lanthanum sulfide la10s15, lanthanum disulfide, lanthanum 3+ trisulfide
[S--].[S--].[S--].[La+3].[La+3]
373.99
374.02
4.911
2100° (vacuum)
Jaune pâle
99% (REO)
MFCD00016168
YTYSNXOWNOTGMY-UHFFFAOYSA-N
trisulfure de lanthane(3+)
165996
Like rotten eggs
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
P231+P232-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H261-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :4,3 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 234-752-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante