Learn More
Sulfate de lanthane(III) hydraté, poudre blanche, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11374768
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 57804-25-8 | La2O12S3 | 565.98 g/mol
Used as colorant or laboratory reagent. It is also mainly applied in specialty glass, phosphors, water treatment and catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57804-25-8
Formule moléculaire La2O12S3
Poids moléculaire (g/mol) 565.98
Numéro MDL MFCD00011070
Clé InChI VQEHIYWBGOJJDM-UHFFFAOYSA-H
Nom IUPAC dilanthanum(3+) trisulfate
SMILES [La+3].[La+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lanthanum(III) sulfate hydrate
Point de fusion White heat (decomposition)
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (REO)
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 566.00 (anhydrous)
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.821