Learn More
Sulfate de lanthane(III) anhydre, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11483820
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 10099-60-2 | La2O12S3 | 565.979 g/mol
Used for atomic weight determinations for lanthanum. Also used as catalyst and in electronics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10099-60-2
Formule moléculaire La2O12S3
Poids moléculaire (g/mol) 565.979
Numéro MDL MFCD00011070
Clé InChI VQEHIYWBGOJJDM-UHFFFAOYSA-H
Synonyme lanthanum sulfate, sulfuric acid, lanthanum 3+ salt 3:2, dilanthanum 3+ trisulphate, lanthanum iii sulfate 2:3, dilanthanum 3+ trisulfate, lanthansulfat, lanthanum sulphate, lanthanum 3+ trisulfate, 2la.3so4, lanthanum iii sulfatehydrate
CID PubChem 159259
Nom IUPAC Lanthane(3+) ; trisulfate
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[La+3].[La+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lanthanum (III) sulfate
Point de fusion 1150°C (decomposition)
Note relative au nom Anhydrous
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Merck Index 14,5363
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 566
Pourcentage de pureté 99.9%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 3.60 g/mL