Learn More
Phosphate de lanthane(III) hydraté, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11364798
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 14913-14-5 | LaO4P | 233.88 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14913-14-5
Formule moléculaire LaO4P
Poids moléculaire (g/mol) 233.88
Numéro MDL MFCD00150248
Clé InChI LQFNMFDUAPEJRY-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC lanthanum(3+) phosphate
SMILES [La+3].[O-]P([O-])([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lanthanum (III) phosphate hydrate
Forme physique Grumeaux
Quantité 100 g
Poids de la formule 233.88 (Anhydrous)
Odeur Odorless